Contenedores de limpieza y dispensación
Proveedor: asecos
MSGA18433EA 157 EUR
MSGA18433 MSGA18435 MSGA18434
Contenedores de limpieza y dispensación
Depósitos Depósitos cilíndricos
Estos recipientes de acero y acero inoxidable son adecuados para la limpieza segura con líquidos inflamables.
  • Construcción robusta
  • Los artículos se pueden sumergir en una canasta de piezas disponible opcionalmente
  • Cubierta de cierre automático en caso de incendio.
  • Liberación térmica integrada
  • Alta estabilidad para un trabajo seguro.
Ideal for cleaning and immersion of small items.
Certificaciones: Approved safety products (FM)