Armarios de almacenamiento de seguridad, XL-Classic-90
Proveedor: asecos
XL-Classic
MSGA30382001EA 5610 EUR
MSGA30382001
Armarios de almacenamiento de seguridad, XL-Classic-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos).
  • Cierra la puerta de la barra de deslizamiento
  • Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Sistema de detención de puerta abierta (opcional), retiro o almacenamiento conveniente y seguro de los contenedores
  • Puertas con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre)
  • Conductos de aire integrados listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico
EN 14727 conformity (laboratory furniture), GS approval, CE conformity. Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Certificaciones: Conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio), aprobación GS, conformidad CE. Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
Información de suministro: Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados adicionalmente.