VWR® Catalase Reagent
Proveedor: Avantor
VWR®
941970ZAEA 33.8 EUR
941970ZA
VWR® Catalase Reagent
Tests para microbiología Tests enzimáticos
La prueba de catalasa puede diferenciar o identificar microorganismos gracias a su capacidad para producir catalasa, una enzima que protege a los microorganismos de Metabolitos del oxígeno. Por lo general, sólo los microorganismos aeróbicos producen catalasa.
  • Una prueba simple para identificar cepas aerotolerantes
  • Permite la identificación de Gram-positive cocci
  • Fácil de utilizar
  • Storage: 8 to 25 °C