VWR®, Coladores de células
Proveedor: VWR
VWR®
732-2759EA 107 EUR
732-2759 732-2757 732-2758
VWR®, Coladores de células
Tamices celulares
Fabricados con una resistente malla de nylon con poros de malla uniformemente espaciados, estos coladores celulares son dispositivos estériles y fáciles de usar para aislar rápidamente las células primarias y obtener así una suspensión unicelular uniforme de los tejidos. Diseñado para proteger la valiosa instrumentación de citometría de flujo y clasificación celular, eliminando de forma fiable los grumos y restos de las suspensiones celulares y las muestras clínicas antes del análisis.
  • Disponible en tres tamaños de malla con diferentes colores para su fácil identificación
  • El labio alargado del colador permite una manipulación aséptica con pinzas
  • Listo para usar, esterilizado por irradiación de luz de electrones
  • Envuelto individualmente
  • Encaja en la mayoría de los tubos cónicos de 50 ml
  • Libre de DNasa y RNasa, no pirogénico
ISO 9001, ISO 13485
Certificaciones: ISO 9001, ISO 13485