VWR®, Cajas criogénicas, para muestras sensibles a la luz
Proveedor: VWR
VWR®
211-0255EA 21.5 EUR
211-0255
VWR®, Cajas criogénicas, para muestras sensibles a la luz
Cajas Criocajas
PP, negro.
  • El sello reforzado, las bisagras triples y el cierre de seguridad mantienen las muestras seguras mientras la caja está cerrada
  • Cada caja cuenta con una cuadrícula alfanumérica en el exterior y el interior y anillos de apilamiento
  • Superficie mate apta para la impresión y el etiquetado
Ideal para muestras sensibles a la luz, esta caja de almacenamiento totalmente negra es adecuada para usar con tubos de microcentrífuga de 0,5/1,5/2,0 ml, así como con la mayoría de otras marcas de viales criogénicos. Estas cajas son unos milímetros más altas que otros tipos de cajas de almacenamiento disponibles y pueden albergar varios tamaños de viales criogénicos, o tubos de Ø similar.