Polietilenglicol 400, líquido, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: PEG 400
Management of Change (MOC) category = N
U216-07EA 159.69 EUR
U216-01 U216-09 U216-07
Polietilenglicol 400, líquido, J.T.Baker®
Polietilenglicol 400
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400 g/mol
Pto. Ebullición: ∼250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 4…8 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081839
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test