Potasio dicromato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Peligro
Management of Change (MOC) category = N
3090-01EA 215.92 EUR
3090-01 3090-04
Potasio dicromato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potasio dicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 398 °C
Densidad: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
IR: 01-2119454792-32
Índice Merck: 12,07790
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (K₂Cr₂O₇) ≥ 99.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Calcium (Ca) ≤ 0.003 %
Sodium (Na)(by FES) ≤ 0.02 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs