Ácido succínico ≥99.0%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Atención
Filtrado por 0,2 µm
0346-01EA 211.71 EUR
0346-01 0346-05
Ácido succínico ≥99.0%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido succínico
The quality of many BAKER ANALYZED™ reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formula: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182 °C
Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002789
Núm. CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,09038
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HOCOCH₂CH₂COOH) ≥ 99.0 %
ACS - Melting Point 185.0 - 191.0 °C
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - Residue after Ignition ≤ 0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤ 0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤ 5 ppm