Esta buscando: Guantes
VWR ofrece una gran variedad de guantes, diseñados en diferentes materiales.<br />Una amplia gama de modelos disponibles:<br />- Guantes de látex desechables para trabajos ligeros con guantes y protección de Kevlar® reutilizable contra los cortes.<br />- Guantes para limpiar habitaciones con bajo contenido de partículas extraíbles.<br />- Guantes para la industria adecuados para trabajos pesados, tales como máquinas herramientas y Kevlar® automotriz o de acero inoxidable para resistir los recortes<br /><br />Los guantes de butilo y nitrilo tienen una mayor resistencia a la penetración de productos químicos y gases tóxicos y por lo tanto son más adecuadas para trabajar en los laboratorios químicos.<br />Otros guantes propuestos como cajas de guantes de neopreno ofrecen una alta resistencia a la tracción, los de butilo son impermeables a productos químicos o productos tóxicos, los que contienen Hyphalon son cómodos y resisten la abrasión.<br />Los guantes de examinación y los aprobados para contacto con alimentos son por lo general de vinilo, nitrilo o látex.<br />La mayoría de los modelos son ambidiestros o anatómicos (derecha / izquierda).
VWR ofrece una gran variedad de guantes, diseñados en diferentes materiales.
Una amplia gama de modelos disponibles:
- Guantes de látex desechables para trabajos ligeros con guantes y protección de Kevlar® reutilizable contra los cortes.
- Guantes para limpiar habitaciones con bajo contenido de partículas extraíbles.
- Guantes para la industria adecuados para trabajos pesados, tales como máquinas herramientas y Kevlar® automotriz o de acero inoxidable para resistir los recortes
Los guantes de butilo y nitrilo tienen una mayor resistencia a la penetración de productos químicos y gases tóxicos y por lo tanto son más adecuadas para trabajar en los laboratorios químicos.
Otros guantes propuestos como cajas de guantes de neopreno ofrecen una alta resistencia a la tracción, los de butilo son impermeables a productos químicos o productos tóxicos, los que contienen Hyphalon son cómodos y resisten la abrasión.
Los guantes de examinación y los aprobados para contacto con alimentos son por lo general de vinilo, nitrilo o látex.
La mayoría de los modelos son ambidiestros o anatómicos (derecha / izquierda).
994  results were found
SearchResultCount:"994"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Single-use, ambidextrous gloves made from natural latex.
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos guantes ligeros, ambidiestros y duraderos son ideales para la manipulación de alimentos, los trabajos de restauración y cocina, las aplicaciones...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Light, ambidextrous, extended length gloves are ideal for food handling, catering and kitchen work, medical and lab applications, and other tasks with...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos guantes finos, ambidiestros son aptos para el uso en el procesamiento de alimentos y para los requisitos generales de laboratorio en áreas no pe...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Guantes ambidiestros y duraderos, ideales para la manipulación de alimentos, trabajo de catering y cocina, y aplicaciones médicas de bajo riesgo. Está...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These single-use examination and disposable protective gloves are made from nitrile and are developed with sustainability in mind. They are suitable f...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® cleanroom soft, nitrile gloves are manufactured from carboxylated acrylonitrile butadiene that provides reliable, durable and comfortable hand pr...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These soft nitrile gloves are manufactured from carboxylated acrylonitrile butadiene that provides reliable, durable and comfortable hand protection d...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: These hand-specific nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides relia...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides reliable, d...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Estos guantes interiores reutilizables están fabricados con Nylon al 100%. Cumplen los estrictos requisitos de sala limpia y se pueden usar también co...
Promoción
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® cleanroom soft, nitrile gloves are manufactured from carboxylated acrylonitrile butadiene that provides reliable, durable and comfortable hand pr...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides reliable, ...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Los guantes de nitrilo para sala blanca de VWR están fabricados con un copolímero sintético de acrilonitrilo, butadieno y ácido metilacrílico y brinda...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides reliable, ...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: This VWR® precision grip glove with grip dots and polyurethane coating provides basic cut protection and enhanced grip.
Promoción
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 994
no targeter for Bottom