VWR® VisiScope® BL224PL T1, Microscopio digital
Proveedor: VWR
VWR® VisiScope®
630-3290EA 1660 EUR
630-3290
VWR® VisiScope® BL224PL T1, Microscopio digital
Microscopios
Microscopio educativo y de laboratorio con cámara integrada y tableta extraíble.
  • Marco de fundición a presión para una gran estabilidad y ergonomía durante las observaciones con luz transmitida
  • Tablilla en el microscopio giratoria en todas las direcciones y fácilmente desmontable
  • Gran abertura detrás del revólver que puede utilizarse como mango
  • Objetivos N-plan
  • Iluminación blanca con intensidad de luz controlada mediante un mando
  • Eficiente lámpara LED de bajo consumo
Tableta multilingüe con pantalla táctil LCD para conexión inalámbrica o Bluetooth® y alimentada por una batería de iones de litio de dos celdas. Para más información, consulte la documentación adjunta.
Multilingual tablet with touch screen LCD for wireless or Bluetooth® connection and powered by a two-cell Lithium-ion battery. Please see the attached documentation for more information.
Información para pedidos: El teclado para la tableta se vende por separado.
Información de suministro: Se suministra listo para usar con oculares, objetivos, cable OTG (micro-B a USB-A), cable de cámara USB (micro-B a USB-B) y lápiz táctil. Incluye el software de análisis de imágenes VisiCam®, y la función de visión completa para una visión más amplia de la cámara en directo, así como una batería para hasta 10 horas en modo de visión continua de la cámara en directo.