Ácido fluorhídrico 47%, NORMATOM®, grado ultrapuro para análisis de trazas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de hidrógeno
85029.230EA 582 EUR
85029.230 85029.290 85029.270
Ácido fluorhídrico 47%, NORMATOM®, grado ultrapuro para análisis de trazas
Ácido fluorhídrico
Formula: HF
MW: 20,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011346
Núm. CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 47-51%
S total (Azufre) 100 ppb
Ag (Plata) 10 ppt
Al (Aluminio) 20 ppt
As (Arsénico) 50 ppt
Au (Oro) 20 ppt
B (Boro) 100 ppt
Ba (Bario) 10 ppt
Be (Berilio) 10 ppt
Bi (Bismuto) 10 ppt
Ca (Calcio) 10 ppt
Cd (Cadmio) 10 ppt
Ce (Cerio) 10 ppt
Co (Cobalto) 10 ppt
Cr (Cromo) 10 ppt
Cs (Cesio) 10 ppt
Cu (Cobre) 10 ppt
Dy (Disprosio) 1 ppt
Er (Erbio) 1 ppt
Eu (Europio) 1 ppt
Fe (Hierro) 10 ppt
Ga (Galio) 10 ppt
Gd (Gadolinio) 1 ppt
Ge (Germanio) 10 ppt
Hf (Hafnio) 10 ppt
Hg (Mercury) 50 ppt
Ho (Holmio) 1 ppt
In (Indio) 1 ppt
K (Potasio) 10 ppt
La (Lantano) 10 ppt
Li (Litio) 10 ppt
Lu (Lutecio) 1 ppt
Mg (Magnesio) 10 ppt
Mn (Manganeso) 10 ppt
Mo (Molibdeno) 10 ppt
Na (Sodio) 10 ppt
Nb (Niobio) 10 ppt
Nd (Neodimio) 1 ppt
Ni (Níquel) 20 ppt
Pb (Plomo) 10 ppt
Pd (Paladio) 20 ppt
Pr (Praseodinio) 1 ppt
Pt (Platino) 20 ppt
Rb (Rubidio) 20 ppt
Re (Renio) 10 ppt
Rh (Rodio) 20 ppt
Ru (Rutenio) 20 ppt
Sb (Antimonio) 20 ppt
Sc (Escandio) 10 ppt
Se (Selenio) Information only
Sm (Samario) 1 ppt
Sn (Estaño) 20 ppt
Sr (Estroncio) 10 ppt
Ta (Tantalio) Information only
Tb (Terbio) 1 ppt
Te (Telurio) 1 ppt
Th (Torio) 1 ppt
Ti (Titanio) 20 ppt
Tl (Talio) 10 ppt
Tm (Tulio) 1 ppt
U (Uranio) 1 ppt
V (Vanadio) 10 ppt
W (Tungsteno) 20 ppt
Y (Itrio) 1 ppt
Yb (Iterbio) 1 ppt
Zn (Cinc) 10 ppt
Zr (Circonio) 10 ppt
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022