¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (14)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Pinceles de precisión
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Cepillos para muestras citológicas diseñados para zonas endocervicales y exocervicales. Creados especialmente para muestras de citología en base líqui...
Numero del catalogo: (129-0597)
Proveedor:  MICRONOVA
Descripción:   Cepillo, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Material: -
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  DELTALAB
Descripción:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Numero del catalogo: (MORT337006)
Proveedor:  MORTON MEDICAL LTD
Descripción:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 UN
Proveedor:  ROVERS BV
Descripción:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Proveedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descripción:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 6  de 6
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping