VWR®, Aceite de inmersión
Proveedor: VWR
630-1808EA 27.9 EUR
630-1808
VWR®, Aceite de inmersión
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
El aceite de inmersión se utiliza para aumentar la resolución del microscopio.
  • Para la inmersión de la lente y la muestra
  • Aceite transparente con alto índice de refracción
  • Aumenta la apertura numérica de un objetivo