VWR® Cotton Balls
Proveedor: VWR
VWR®
734-2671EA 272 EUR
734-2671
VWR® Cotton Balls
Vidrio y algodón
Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very effective at controlling mite infestation.
  • Fits narrow vials
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904