Sample cups for immunoassay analysers
Proveedor: Sarstedt
SARS73.663EA 229.4 EUR
SARS73.663
Sample cups for immunoassay analysers
Recipientes de muestras Vasos de muestras para analizadores
PS, transparent.
Disposable cups for serum samples, immuno analysers ES 600 and ES 300.