Los tapones para los oídos reutilizables E-A-R ™ Express ™ son tapones para los oídos amarillos y azules reconocibles con una punta de espuma que tiene la forma y el tamaño necesarios para un ajuste cómodo. Pueden reducir los niveles de ruido en 28 dB y tienen un agarre de inserción higiénico.
- Fácil de deslizar suavemente en los oídos con espuma de recuperación lenta.
- La punta de espuma proporciona un sellado cómodo y eficaz.
- Cuenta con un agarre de inserción higiénico
- Vástago azul reconocible y punta amarilla para una fácil identificación
Proteja la audición en el trabajo o durante las actividades de ocio con los tapones auditivos reutilizables E-A-R ™ Express ™. Diseñado para deslizarse suavemente en el oído, la punta de espuma tipo vaina especialmente diseñada proporciona un sello cómodo y eficaz. La empuñadura de inserción elimina la necesidad de tocar la espuma, haciéndolos extremadamente higiénicos. Obtenga lo mejor de ambos mundos con una espuma de recuperación lenta patentada para un sello acústico cómodo con una inserción rápida y fácil de presionar para ajustar.
Disponible en amarillo y azul reconocibles para una fácil identificación. Proporciona reducción de ruido a 28 dB SNR y totalmente probado y aprobado según EN 352-2. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación de doble oído e 3M ™ E-A-RFit ™ y está disponible como enchufe con sonda.
Certificaciones: EN 352-2
Precaución: * Talla única