Orejeras, Peltor™ Alert™
Proveedor: 3M
Peltor™ Alert™
MMMAM2RX7AEA 435 EUR
MMMAM2RX7A
Orejeras, Peltor™ Alert™
Orejeras Orejeras con radio
Estos auriculares de protección auditiva sobre la cabeza de alta atenuación incorporan un receptor de radio AM / FM dependiente del nivel electrónico con aproximadamente 70 horas de tiempo de funcionamiento con dos baterías AA estándar.
  • La función dependiente del nivel atenúa los ruidos fuertes mientras amplifica los débiles
  • Convenientemente alimentado por dos baterías AA estándar
  • Obtenga señales de radio AM/FM nítidas en el circuito digital 2G
  • Fácil de manejar las perillas de control de volumen para radio y función dependiente del nivel
  • Los auriculares anchos y suaves ofrecen comodidad para un uso prolongado y un sellado óptimo
Ideal para su uso en las siguientes industrias: Automoción, construcción, fabricación de alimentos y bebidas, fabricación de metales, mantenimiento, reparación y operación militar (MRO), minería, petróleo y gas, farmacéutica.
SNR: 25 dB
Peso: 361 g
Duración de la batería: ~70 horas