1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Iodo-Gen®NSC 4462
BC93EA 589 EUR
BC93
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Formula: C₁₆H₁₀Cl₄N₄O₂
MW: 432,088 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00027367
Núm. CAS: 51592-06-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/11/23914411.jpg