Unidad de comprobación de duchas de seguridad
Proveedor: Grontzki & Weller
118-0280EA 1790 EUR
118-0280 118-0282 118-0281
Unidad de comprobación de duchas de seguridad
Suministros de primeros auxilios Duchas
Las duchas de seguridad corporales deben comprobarse una vez al mes para garantizar su correcto funcionamiento y su velocidad de flujo de 30 L/mín en caso de emergencia. Esta unidad de comprobación portátil ofrece una solución práctica y sencilla para comprobar las duchas de seguridad corporales y las duchas oculares portátiles.
  • Depósito de agua de PVC transparente con ruedas con freno, 110 L de capacidad
  • Bomba de succión integrada (230 V) e interruptor de alimentación con protección IP 45
  • Manguera de drenaje (2 m) para vaciar el depósito de agua
  • Montajes separados para la manguera de drenaje y el cable de alimentación
  • Diámetro máximo del cabezal de ducha de seguridad corporal que cabe en el embudo de mayor tamaño: 200 mm
El embudo de mayor tamaño se coloca centrado bajo la ducha de seguridad corporal y se puede ampliar a una altura de 2,30 m. El embudo más pequeño está diseñado para recoger el agua de las duchas oculares portátiles (velocidad de flujo mínima: 6 L/min). Se puede obtener una lectura de la cantidad de agua recogida gracias a una escala de 0 a 110 L en el depósito de agua. La bomba de succión eléctrica integrada vacía el depósito en un breve periodo de tiempo.
An×P×Al: 600×500×1730 mm
Peso: 40 kg