Contenedores para la eliminación de residuos punzantes, Sharpsafe®.
Proveedor: MSH
Sharpsafe®
HUARSHA-41005440EA 149 EUR
HUARSHA-41005440 HUARSHA-41202441 HUARSHA-41202421 HUARSHA-41802440 119-0189 HUARSHA-41802441 119-0188 HUARSHA-41172440 119-0187 119-0186 119-0185 HUARSHA-41152410 119-0184 HUARSHA-41802420 119-0183 HUARSHA-41802421 119-0182 HUARSHA-41152440 119-0181 119-0180 HUARSHA-41902430 HUARSHA-41202411 HUARSHA-41202431 119-0179 119-0078 HUARSHA-41502430 119-0075 HUARSHA-41802431 119-0193 119-0192 119-0191 HUARSHA-41105440
Contenedores para la eliminación de residuos punzantes, Sharpsafe®.
Recipientes Contenedores de objetos punzantes
PP, amarillo. Contenedor de plástico desechable para objetos punzantes.
Orange lids - Objetos punzantes para su incineración o tratamiento alternativo. La inscripción y la marca "Fully Discharged Sharps" indican que este contenedor con tapa de color es para usar con objetos punzantes que no contengan medicamentos con receta o "POM".
Yellow lids - Objetos punzantes infecciosos sólo para incinerar. Marcado con "Medicinal Sharps", la inscripción y la "garrapata" indican que este contenedor con tapa de color será para uso general, incluyendo los objetos punzantes que contengan residuos medicinales.
Purple lids - Marcado con "Cyto Sharps", la inscripción y la "garrapata" indican que este contenedor con tapa de color se utilizará con objetos punzantes contaminados con medicamentos citotóxicos y/o citostáticos.
Blue lids - Marcado como "Residuos Sólidos Farmacéuticos" y diseñado para medicamentos de prescripción (POM's) y otros residuos farmacéuticos sólidos.
Nota: Los productos con tapas de colores sólo son adecuados para el mercado británico.
Certificaciones: TRBA 250, NF X30-500, NF 302 y certificado UN. Norma ISO 23907