El sistema de transferencia shiroGEL VS20 puede acoger hasta 16 geles o 4 geles de grande formato. Proporciona todos los componentes necesarios para la transferencia de geles verticales. Tiene insertos modulares intercambiables que se pueden combinar con el shiroGEL vertical 20 PAGE y utilizar el mismo tanque y tapa. Proporciona una gran fexibilidad ya que permite trabajar en un amplio rango de potencias. Se pueden realizar transferencias durante la noche con voltajes bajos de 35 V, y tambien con voltajes rápidos de hasta 200 V en 1 a 2 horas.
El shiroGEL VS20 estándard viene con electródos de platino de 8cm. También se puede adquirir un inserto de alta intensidad con una placa de electródos de 4cm para transferencias rápidas. El serpentín de refrigeración es desmontable y conecta con el suministro de agua del laboratorio o con un sistema de refrigeración, evitando el agotamiento del tampón para permitir transferencias de noche i de alta intensidad. También mantiene la temeperatura para conservar la estabilidad proteica durante transferencias nativas. El diseño abierto y los casetes rígidos maximizan las transferencias y evitan la difuminación de las bandas. Los casetes tienen códigos de colores para prevenir la inversión de polaridad y asegurar una transferencia correcta.