Gafas de protección para salas limpias, autoclavables, uvex super f OTG CR
Proveedor: Uvex
uvex super f OTG CR
111-1599EA 42.8 EUR
111-1599
Gafas de protección para salas limpias, autoclavables, uvex super f OTG CR
Gafas
Esta protección ocular autoclavable ofrece la mayor comodidad para el usuario, la más alta funcionalidad y un diseño innovador. Adecuado para su uso sobre gafas graduadas.
  • Gafa de protección muy ligera y esterilizable en autoclave con efecto antiniebla interior
  • Autoclavable al menos 10 veces a 121 °C durante 20 minutos
  • Material no alergénico y libre de sustancias nocivas
  • La inclinación de la lente de 11° asegura una buena visión hacia abajo y ayuda a proteger al usuario de accidentes causados por tropiezos
  • Tecnología de lentes ultramoderna y auriculares extremadamente flexibles y suaves
Ideal para su uso en salas blancas y en las industrias alimentaria, médica y farmacéutica.
Peso: 37 g
Certificaciones: EN 166, clase óptica 1