Esta buscando: Lociones corporales y para manos
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: Perfume-free, water resistant 5-star rated, factor 50 sunscreen prolongs the skin's natural protection time against UVA, UVB and UVC exposure. For use...
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: Soft cream (O/W emulsion) with moisturising effect for the effective care of normal skin. Suitable for all over body use. Suitable for people prone to...
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: Stokolan® classic is a concentrated moisturising and conditioning cream that helps to restore moisture in normal and dry skin. Ideal for use in indust...
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: Stokolan® Intense is a nurturing, regenerative and barrier active creamy lotion containing grapeseed oil, ceramid complex, allantoin, ginkgo biloba, u...
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: Softcream (O/W emulsion) with moisturising effect for the effective care of normal skin. Suitable for all over body use and for use under latex and ni...
Numero del catalogo: (115-2354)
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: This foot spray helps to protect feet by preventing excessive perspiration, for instance when wearing closed in footwear, such as safety shoes, rubber...
UOM: 1 * 25 UN
Proveedor: Diversey
Descripción: Gentle and effective hand wash with a 100% natural perfume. Cleans hands leaving them hygienically fresh.
Numero del catalogo: (DIVY100900220)
Proveedor: Diversey
Descripción: Cleans and disinfects hands in one easy step. Based on lactic acid, an organic based ingredient from Natural sources that inhibits the growth of micro...
UOM: 1 * 6 BOT
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Waste Reducing
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom