Esta buscando: Desinfectantes de la piel
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: GOJO Industries - Europe Ltd
Descripción: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
Safer Human and Environmental Health
Proveedor: GOJO Industries - Europe Ltd
Descripción: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Proveedor: GOJO Industries - Europe Ltd
Descripción: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Proveedor: GOJO Industries - Europe Ltd
Descripción: A hygienic hand sanitising foam formulation, proven to help maintain skin health.
Numero del catalogo: (GOJO5179-03-EEU00)
Proveedor: GOJO Industries - Europe Ltd
Descripción: Smooth foaming hand wash with broad spectrum germ killing power and moisturising properties. Hypoallergenic and mild to the skin for frequent usage.
UOM: 1 * 3 UN
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: This is a solvent-free workshop cream with plastic microbeads, effective against strong and adherent soiling such as greases, oils and fuels.
Proveedor: Deb-STOKO
Descripción: This is a heavy duty workshop soap without microbeads, effective against strong and adherent soiling.
Proveedor: Diversey
Descripción: Disinfects hands in one easy step without the need for water. Non classified highly efficacious alcohol-free foam hand rub with a refreshing fragrance...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Proveedor: ALCOHOLES MONTPLET
Descripción: Gel antiséptico para manos, 5 L
Proveedor: Essity
Descripción: These hand disinfectants contains 80% denatured alcohol (w/w) and does not need to be rinsed. This is developed for regular use without sticky residue...
Proveedor: PHAGOGENE
Descripción: Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
Numero del catalogo: (PHAG65023)
Proveedor: PHAGOGENE
Descripción: Hydroalcoholic gels and solutions for the disinfection of the hands. Special formulation enriched with moisturisers and emollients, ideal for sensitiv...
UOM: 1 * 20 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom