¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Testers para resistencia
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/30/18989730.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (SIMESP4400)
Proveedor:  TQC
Descripción:   Manual cupping resistance tester, SP4400, Max. cupping (mm): 15, Displacement per revolution: 0,48 mm, Punch Ø (mm): 20, Die Ø (mm): 27 mm, Ancho × Fondo × Alto (mm): 340×292×2940, Peso (kg): 16
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMETB2100)
Proveedor:  TQC
Descripción:   The Taber® multi-finger scratch / mar tester is used to measure the relative resistance or susceptibility of a material surface to scratching, marring...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMETB2000)
Proveedor:  TQC
Descripción:   Using interchangeable tools, this shear / scratch tester is used to measure the susceptibility of material surfaces to scratching, marring, shearing, ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMESP4300)
Proveedor:  TQC
Descripción:   The TQC automatic cupping tester allows to perform a cupping (Erichsen / Dent) test on coated steel panels to define the resistance of paint, varnish ...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMELD5950)
Proveedor:  TQC
Descripción:   Equipment developed to measure the resistivity of paints, varnishes and liquids in a fast and precise way. Indispensable for the correct functioning o...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 5  de 5