Tubos de centrífuga, Ultra High-Performance
525-0527EA 20.8 EUR
VWRI525-0527
Tubos de centrífuga, Ultra High-Performance
PP.
  • Área de etiquetado impresa para una identificación rápida de la muestra
  • Tapones de junta plana
  • Disponibles en tamaños de 15 o 50 ml y en una variedad de formatos de empaquetado