Reactivo RNA-Solv®
Proveedor: Omega Bio-Tek
RNA-Solv®
R6830-02EA 286 EUR
R6830-02
Reactivo RNA-Solv®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El reactivo RNA-Solv® es un sistema de un solo reactivo para aislar el RNA total de células y tejidos. El reactivo, una solución de fase única que consta de fenol e isotiocianato de guanidina, es una modificación del método de aislamiento de RNA de un paso desarrollado por Chomczynski y Sacchi. La muestra se homogeniza y lisa en reactivo RNA-Solv®, que mantiene la integridad del RNA a la vez que altera y desnaturaliza las RNAsas endógenas y otros componentes celulares. La extracción del lisado con cloroformo desnaturaliza aún más las proteínas y separa la mezcla en una fase orgánica y una fase acuosa. El RNA permanece exclusivamente en la fase acuosa y, posteriormente, se recupera mediante isopropanol.
Este método es adecuado para una amplia gama de materiales de partida: hasta 1 g de tejido o 1 × 10⁸ células de origen humano, animal, vegetal o bacteriano. La sencillez del método del reactivo RNA-Solv® permite el procesamiento simultáneo de un gran número de muestras. El procedimiento completo dura una hora. El RNA total preparado se puede utilizar para análisis de transferencia tipo Northern, hibridación de transferencia por puntos, selección poli(A)+ selección, translación in vitro, ensayo de protección de RNAsa y clonación molecular. Para su uso en amplificación por ciclo térmico, se recomienda el tratamiento del RNA aislado con DNAsa I sin RNAsa cuando los dos amplímeros residen en un único exón.