Hoja abrasiva, papel de lija, Fre-Cut ™ 618
Proveedor: 3M
Fre-Cut™
MMMA02636EA 108 EUR
MMMA02636
Hoja abrasiva, papel de lija, Fre-Cut ™ 618
Toallitas Almohadillas de limpieza
Estas láminas flexibles de carburo de silicio de alto rendimiento y peso 'A' son ideales para el acabado de pinturas y lacas, madera y plásticos. Para lijado manual o lijado orbital aleatorio en muebles, adornos, marcos, rellenos, molduras, perfiles.
  • El mineral de carburo de silicio afilado brinda un corte agresivo con un acabado fino
  • Mayor resistencia a la carga significa mayor vida útil del producto
Grado de cuadrícula: P500
Mineral: Carburo de silicio
Soporte: Papel de peso
Revestimiento: Abierto
Enlace: Resina