Calcio 1000 mg/l en agua patrón mono elementos para cromatografía iónica
Proveedor: VWR Chemicals
84958.180EA 60.6 EUR
84958.180
Calcio 1000 mg/l en agua patrón mono elementos para cromatografía iónica
Normativas Estándares catiónicos Estándares de calcio
Certificaciones: Certificación de NIST. Fabricación y ensayo en instalaciones acreditadas por la ISO Guide 34/ISO 17025. Se suministran con certificado de análisis.
For your ion chromatography method
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation