¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (4)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Esta buscando:
Dispensadores de cinta
13  results were found
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (525-0672)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descripción:   Dispensador con tapa y pies de ventosa.
Proveedor:  Sampling Systems
Descripción:   These label dispensers are useful for storing labels and they provide operators with a flat writing area.
Proveedor:  MICRONOVA
Descripción:   Dispensador de cinta
Proveedor:  3M
Descripción:   These Scotch® C60 desktop tape dispensers are deluxe dispensers with a sleek design that complements any decor.
Numero del catalogo: (BELAH134610000)
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Designed for one hand label making, the dispenser comes with a weighted bottom with non-skid pads to avoid sliding or lifting. The epoxy-coated steel ...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
Numero del catalogo: (817-1390)
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Write-On™ labeling tape or any tape with a 76 mm internal diameter will fit on the drum.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 13
  1  2  Siguiente