VWR®, Kit de limpieza para pesas y Balanzas
Proveedor: Avantor
VWR®
611-2886EA 41.3 EUR
611-2886
VWR®, Kit de limpieza para pesas y Balanzas
Toallitas Almohadillas de limpieza
Cleaning kit containing a puffer brush (lens cleaning brush), cotton cloth and pair of nitrile gloves.
Envase: En una bolsa de plástico sellable.