Alfombrillas adhesivas multicapa, Nomad ™ 4300
Proveedor: 3M
Nomad™
115-3157EA 1690 EUR
115-3157 115-3154 115-3156 115-3155 115-2706
Alfombrillas adhesivas multicapa, Nomad ™ 4300
Alfombrillas Alfombrillas adhesivas
Las alfombras de control de contaminación 4300 constan de 40 capas de láminas de polietileno transparente recubiertas con adhesivo unidas a un respaldo de vinilo. Para usar en entradas de salas limpias, hospitales, semiconductores, dispositivos médicos, industrias farmacéuticas, biológicas y nucleares, en entradas de fábrica a oficinas y otras áreas de trabajo que requieren altos niveles de limpieza.
  • El respaldo se adhiere al piso, mientras que la superficie superior pegajosa elimina la suciedad y los contaminantes de la parte inferior de los zapatos y las ruedas
  • Muy plano; no se necesita marco
Color: Azul o blanco