VWR® W20, Histology Water Bath
Proveedor: VWR
VWR®
720-2423EA 1070 EUR
720-2423 720-3029
VWR® W20, Histology Water Bath
Baños Baños celulares
El fiable baño de agua para histología W20 es ideal para eliminar las arrugas y las distorsiones en las secciones de parafina que se crean durante el seccionamiento. El bajo perfil de la unidad es ergonómico, proporciona una visión clara y permite una manipulación segura de las secciones. Las zonas planas de calentamiento indirecto situadas en la parte delantera y trasera de la bañera ofrecen un espacio adecuado para el secado de hasta 20 portaobjetos. El ajuste táctil de la temperatura y el interruptor de encendido/apagado, con una luz de control para el modo 'On', están convenientemente situados en la parte delantera de la unidad y protegidos del agua.
  • Pantalla electrónica táctil
  • Su tamaño ligero, compacto y eficiente facilita el vaciado del agua
  • Doble función con superficie calentada para secar hasta 20 portaobjetos
  • Rango de temperatura entre ambiente y +70 °C
  • Tapa opcional para evitar la evaporación y la contaminación por polvo cuando no se utiliza
Información para pedidos: Se suministra sin tapa que, en caso de necesitarla, debe pedirse por separado.