Solvente de titulación ASTM D-5776, VOLUSOL®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
5449.2500EA
93.4
EUR
5449.2500
Solvente de titulación ASTM D-5776, VOLUSOL®
Solvente de titulación
UN:
2790 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Density (20/4) | 1,020 − 1,060 |
Control | Passes test |