Esta buscando: Incubadoras BOD
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: WTW
Descripción: These thermostatic cabinets are available in three sizes and different variants. Suited for BOD, OECD 301F, soil respiration and anaerobic degradatio...
Proveedor: Lovibond
Descripción: The TC series of thermostatically controlled cabinets is used for continuous temperature control over a range of 2 to 40 °C. This makes them ideal for...
Numero del catalogo: (VELPF10300305)
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
Descripción: These BOD incubators have been designed to keep any product at a constant temperature, where accurate and precise temperature control is required. For...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (WITGDH.WIR03250)
Proveedor: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descripción: Low temperature BOD incubator with superior temperature uniformity by forced convection.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom