Esta buscando: Actividades de aprendizaje de microbiología
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (EDVO255)
Proveedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descripción: When bacteria are used to make medicinally useful proteins by transformation, the protein of interest must be separated from all of the other cellular...
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (EDVO222)
Proveedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descripción: The Green Fluorescent Protein (GFP) from the jellyfish Aequorea victoria is used extensively in all areas of science. Many organisms have been ...
UOM: 1 * 1 UN
MSDS
Numero del catalogo: (EDVO223/AP08)
Proveedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descripción: In this experiment, transformed cells take up a plasmid containing the Green Fluorescent Protein (GFP) gene. The GFP gene was isolated from the jellyf...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (EDVO221)
Proveedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descripción: In this experiment, students see a blue colour change in transformed cells due to the switching on of a gene. The pGAL plasmid gives a blue colour dye...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BE-301)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Bacterial conjugation is a naturally occurring process that allows the transfer of DNA from one bacterium to another, which allows the transfer of gen...
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (EDVO616)
Proveedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descripción: Material educativo, Microbiology, Aplicación: Microbiología, ReadyPour™ LB agar with ampicillin
UOM: 1 * 170 mL
Numero del catalogo: (BE-202)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: The Gram staining method was first described in 1844 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram, after whom the test was named. The Gram staini...
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (EDVO615)
Proveedor: EDVOTEK EUROPE LTD
Descripción: Material educativo, Microbiology, Aplicación: Microbiología
UOM: 1 * 1 mL
Numero del catalogo: (BE-203)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: Antibiotics play a crucial role in the manipulation, screening and killing of bacteria in a range of biotechnology processes. This kit specifically t...
UOM: 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (BE-201)
Proveedor: G-Biosciences
Descripción: This kit teaches aseptic handling techniques and cultivation of bacteria in liquid culture media and on solid phase agar plates. This kit is designed ...
UOM: 1 * 1 KIT
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom