Contenedor para desechos punzantes Multi-Safe medi 6
Proveedor: Sarstedt
Multi-Safe
SARS77.3898.206_U
Contenedor para desechos punzantes Multi-Safe medi 6
Recipientes Contenedores de objetos punzantes
Envase, de PP, amarillo/rojo. Para la eliminación de jeringas desechables, barriles de jeringa, cánulas, escalpelos
pipetas de sangre, y más.
  • Con una ayuda de extracción polivalente para despojar las cánulas
  • Las cajas también son apilables después del cierre
  • La versión medi 6 tiene una abertura en forma de estrella para las plumas de insulina
  • Con asa y etiqueta
Certificaciones: TRBA 250, DIN EN ISO 23907