Contenedor seguro para objetos punzantes Multi-Safe sani 200
Proveedor: Sarstedt
SARS77.3890.002EA 269 EUR
SARS77.3890.002
Contenedor seguro para objetos punzantes Multi-Safe sani 200
Recipientes Contenedores de objetos punzantes
Cajas, fabricadas en PP, de color amarillo/rojo. Contenedor seguro y afilado con cierre final en un tamaño práctico para médicos, enfermeras, servicios de rescate y servicios médicos ambulatorios, o para la bolsa de suministros de médicos y servicios de rescate.
  • Apertura y cierre de la tapa del día con una sola mano
  • Hueco en forma de U para la extracción de objetos punzantes de los sistemas Luer lock
Certificaciones: TRBA 250, UN, DIN EN ISO 23907