VWR® Q Path®, Embudo de citología, Cytocuvette
Proveedor: VWR
Q Path®
720-1999EA 380 EUR
720-1999
VWR® Q Path®, Embudo de citología, Cytocuvette
Embudos Embudos para citología
Cámara de plástico de un solo uso utilizada en la citocentrifugación de muestras de orina, ginecológicas y no ginecológicas, también diseñada para realizar transferencias de suspensiones celulares en un portaobjetos con bajo riesgo de contaminación.
  • Dos aberturas con filtro incorporado - gran capacidad de absorción
  • Puede resistir el agua y el alcohol durante 24 H
  • La velocidad de absorción es de ±1 ml en tres minutos