VWR® Q Path®, Containers with Cap for Biopsy Probes
Proveedor: VWR
Q Path®
216-1308EA 101 EUR
216-1308 216-1319 216-1309 216-1310 216-1306 216-1317 216-1307 216-1315
VWR® Q Path®, Containers with Cap for Biopsy Probes
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Q Path® containers (PP) with suitable caps (PE) for safe transport of biopsy probes.
  • Different colours
  • High impermeability
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904