Latas dispensadoras de seguridad
Proveedor: asecos
MSGA14747EA 236 EUR
MSGA14747 MSGA14746 MSGA14745
Latas dispensadoras de seguridad
Latas de acero inoxidable de alta calidad y resistentes a los químicos con juntas de PTFE. Para el manejo seguro y cómodo de pequeñas cantidades de líquidos inflamables.
  • Fácil manejo, diseño ergonómico y alta estabilidad
  • Retardador de llama removible hecho de acero inoxidable perforado
  • El tapón de dosificación fina puede ser reajustado a través de 360°.
  • Con la ventilación una válvula de alivio de presión