Disposal cabinet
Proveedor: Palbam
134-0486EA 2720 EUR
134-0486 134-0487
Disposal cabinet
Recipientes Recipientes de dispensación
Acero inoxidable, electropulido.
Este armario desechable complementa los dispensadores de guantes. Cuenta con aberturas para residuos, puertas y patas de nivelación.
Note - Either a two compartment (134-0502) or a four compartment (134-0504) dispenser can be attached to the disposal cabinet, with the addition of a frame (134-0487), for a complete free standing dispensing / disposal system.
Certificaciones: Certificado ISO.
Información de suministro: Normalmente está disponible en stock para su envío directo desde el proveedor. Se suministra con dos grandes cubos de plástico.