Agua, Cell Culture Grade pyrogen-free
Proveedor: Biowest
L0970-100EA 6.8 EUR
L0970-100 L0970-500 L0970-1000
Agua, Cell Culture Grade pyrogen-free
Agua
Cell culture water is high-quality water suitable for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents.
  • Pyrogen-free
Formula: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 12,10175