Cajas de refrigeración
Proveedor: Lamaplast
LAMA783EA 179 EUR
LAMA783
Cajas de refrigeración
Cajas Enfriadores de sobremesa
Caja de polietileno de alta densidad, azul, con tapa blanca.
  • Aislamiento térmico de poliuretano entre las paredes del contenedor
  • Ideal para transportar sustancias para mantener una temperatura constante
  • Cajas de 20/25/32 L de capacidad con un asa en la parte superior, caja de 45 L de capacidad con dos asas laterales