Esta buscando: Células de flujo
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (662-0457)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Las células de flujo bajo VWR® se diseñaron para su uso en diversas técnicas instrumentales como FIA, HPLC e IEF. También se usan para realizar una su...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Oxford Nanopore Technologies
Descripción: Nanopore sequencing flow cells for use with MinION or MinION Mk1C devices.
Proveedor: Oxford Nanopore Technologies
Descripción: Flongle is an adapter for MinION devices that enables direct, real-time DNA sequencing on smaller, single-use Flongle Flow Cells.
Numero del catalogo: (METT51302257)
Proveedor: Mettler - Toledo
Descripción: Flow through cell, glass, for electrodes with 12 mm diameter
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (METT30014098)
Proveedor: Mettler - Toledo
Descripción: Flow cell, InLab® Trace
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Agilent
Descripción: Inlet capillary with heat exchanger, 0,17 mm ID, 590 mm long for standard flow cell, standard flow cell with RFID tag
Numero del catalogo: (HEWLG4301-60100)
Proveedor: Agilent
Descripción: Flow cell, high pressure, flow path 10 mm, for supercritical fluid chromatography
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom