Hand cleansers, Estesol® premium
Proveedor: SC Johnson
Estesol® premium
EVON22350EA 183 EUR
EVON22350
Hand cleansers, Estesol® premium
Limpieza de la piel Jabones y productos para la piel
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
  • Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Subtly scented
Colour: Clear
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904