Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Proveedor: IKA
442-0977EA 83 EUR
442-0977 442-0966 442-0967 442-0978 442-0968 442-0969 442-0984 442-0973 442-0962 IKAA25003280 442-0985 442-0974 442-0963 442-0975 442-0964 442-0976 442-0965 442-0981 442-0970 442-0982 IKAA20007954 442-0983
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Termobloques Bloques
Los bloques de reacción permiten realizar la síntesis en matraces de fondo redondo a temperaturas de hasta 180 ˚C, evitando el uso de baños de aceite. El sistema garantiza una transferencia óptima de calor desde la placa calefactora directamente al medio. Se garantiza también un mezclado uniforme puesto que no hay interferencia entre los bloques de aluminio y el campo magnético. El tamaño de los bloques de reacción oscila de 100 ml a 1.000 ml y se dispone de adaptadores para matraces de fondo redondo de 10 a 3000 ml. Gracias a la amplia gama de adaptadores intercambiables, este sistema puede utilizarse para una gran variedad de aplicaciones diferentes con los agitadores magnéticos con placa calefactora RCT, RET y RH.
  • Realizan síntesis seguras y limpias en matraces de fondo redondo a temperaturas de hasta 180 ˚C
  • Mezclado uniforme
  • Conducción térmica directamente dentro del bloque de reacción y muy precisa
  • El revestimiento de PTFE evita quemaduras y ayuda a garantizar que es seguro trabajar con el sistema