Ácido (±)-2-hidroxiisovalérico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-2-hidroxi-3-metilbutírico
H60872.03EA 74.7 EUR
H60872.03
Ácido (±)-2-hidroxiisovalérico ≥98%
Ácido (±)-2-hidroxiisovalérico
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004242
Núm. CAS: 4026-18-0
EINECS: 223-697-5