(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H51984.03EA 484 EUR
H51984.03 H51984.MD
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320859
Núm. CAS: 161024-80-2