Cesium wolframate ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
39206.14EA 379 EUR
39206.14 39206.06
Cesium wolframate ≥99.9% (metals basis)
Cesium wolframate
Formula: Cs₂O₄W
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049438
Núm. CAS: 13587-19-4
EINECS: 237-019-0